Magnesiumchlorid Hexahydrat 99-102% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
0288-500GEA 77.2 EUR
0288-500G 0288-12KG 0288-1KG 0288-100G
Magnesiumchlorid Hexahydrat 99-102% ACS
Magnesiumchlorid Hexahydrat
Formel: MgCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 203,3 g/mol
Siedepunkt: 1412 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117 °C
Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149781
CAS-Nummer: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Ammonium < 0,002%
Barium ≤ 0,005%
Calcium ≤ 0,01%
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0,0005%
Insolubles ≤ 0,005%
Iron ≤ 0,0005%
Manganese ≤ 0,0005%
Nitrate ≤ 0,001%
Phosphate ≤ 0,0005%
Potassium ≤ 0,005%
Purity 99 - 102%
Sodium ≤ 0,005%
Strontium ≤ 0,005%
Sulphate ≤ 0,002%