Magnesiumchlorid Hexahydrat, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Magnesium dichloride
06175.3600
06175.2600
06175.5600
06175.6600
06175.7500
KRAF06175.3600EA
45.9
EUR
KRAF06175.3600
KRAF06175.2600
KRAF06175.5600
KRAF06175.6600
KRAF06175.7500
Magnesiumchlorid Hexahydrat, reinst
Magnesiumchlorid Hexahydrat
Formel:
MgCl₂·6H₂O Molecular Weight: 203.3 g/mol Siedepunkt: 1412 Schmelzpunkt: 117 Dichte: 1.57 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149781 CAS-Nummer: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...