Magnesiumchlorid Hexahydrat
Lieferant: Molekula
Synonyme: Magnesium dichloride
29218779-1KG 29218779-5KG
MOLE29218779-1KGEA 115 EUR
MOLE29218779-1KG MOLE29218779-5KG
Magnesiumchlorid Hexahydrat
Magnesiumchlorid Hexahydrat
Formel: MgCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 203.3 g/mol
Siedepunkt: 1412
Schmelzpunkt: 117
Dichte: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149781
CAS-Nummer: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684