Magnesiumchlorid Hexahydrat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Magnesium dichloride
25107.292EA
57.9
EUR
25107.292
25107.361
Magnesiumchlorid Hexahydrat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Magnesiumchlorid Hexahydrat
Formel:
MgCl₂·6H₂O Molecular Weight: 203.3 g/mol Siedepunkt: 1412 Schmelzpunkt: 117 Dichte: 1.57 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149781 CAS-Nummer: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 97 % |
Alkaline metals (as SO4) | Max. 2.5 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.02 % |
Ca (Calcium) | Max. 0.1 % |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |