Magnesiumchlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Magnesium dichloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
63068-1KG 63068-250G
SIAL63068-1KGEA 217 EUR
SIAL63068-1KG SIAL63068-250G
Magnesiumchlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Magnesiumchlorid Hexahydrat
Formel: MgCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 203.3 g/mol
Siedepunkt: 1412
Schmelzpunkt: 117
Dichte: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149781
CAS-Nummer: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684