Strontiumchlorid Hexahydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A16764.0B A16764.30
A16764.0BEA 123 EUR
A16764.0B A16764.30
Strontiumchlorid Hexahydrat ≥99%
Strontiumchlorid Hexahydrat
Purity: 99+% CAS No.: 10025-70-4 Molecular Formula: SrCl2.6H2O Formula Weight: 266.62 (158.53anhy) Refractive Index: 1.650 Merck Reference: 14,8840 MDL No.: MFCD00149865
Formel: SrCl₂·6H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 61 °C
Dichte: 1,93
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149865
CAS-Nummer: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 14,8840