Calciumnitrat Hydrat ≥99,995% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 35054-52-5
Molecular Formula: Ca(NO3)2.xH2O (x≈4)
Formula Weight: 164.09(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.82
Melting Point: 42°
Boiling Point: 132° dec.
Merck Reference: 14,1682
UN No.: 1454
MDL No.: MFCD00149604
Formel:
Ca(NO₃)₂·H₂O Siedepunkt: 132 °C (Zersetzung) Schmelzpunkt: 42 °C Dichte: 1,82 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149604 CAS-Nummer: 35054-52-5 EINECS: 233-332-1 UN: 1454 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,1682 |