Calciumnitrat Tetrahydrat ≥99,98% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Kalksalpeter
30482.14 30482.22
30482.14EA 77.9 EUR
30482.14 30482.22
Calciumnitrat Tetrahydrat ≥99,98% (Metall-Basis)
Calciumnitrat Tetrahydrat
Purity: 99.98% CAS No.: 13477-34-4 Molecular Formula: Ca(NO3)2.4H2O Formula Weight: 236.15 (164.09anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.82 Melting Point: 42° Boiling Point: 132° dec. Merck Reference: 14,1682 UN No.: 1454 MDL No.: MFCD00149604
Formel: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Molecular Weight: 236,15 g/mol
Siedepunkt: 132 °C (Zers.)
Schmelzpunkt: 42 °C
Dichte: 1,82
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149604
CAS-Nummer: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,1682