Calciumnitrat Tetrahydrat 97+% (durch komplexometrische Analyse)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Kalksalpeter
A16645.36EA 40.5 EUR
A16645.36 A16645.0E A16645.22
Calciumnitrat Tetrahydrat 97+% (durch komplexometrische Analyse)
Calciumnitrat Tetrahydrat
Formel: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Molecular Weight: 236,15 g/mol
Siedepunkt: 132 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Dichte: 1,820
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149604
CAS-Nummer: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,1682