1-Iodbutan ≥99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Butyliodid, 1-Butyliodid
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Kupfer
A12340.22
A12340.36
A12340.22EA
37.8
EUR
A12340.22
A12340.36
1-Iodbutan ≥99% stabilisiert
1-Iodbutan
Stabilized with copper
Purity: 99%
CAS No.: 542-69-8
Molecular Formula: C4H9I
Formula Weight: 184.02
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4990
Melting Point: -103°
Boiling Point: 129-131°
Beilstein Reference: 1420755
Merck Reference: 14,1573
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001098
Formel:
C₄H₉I Molecular Weight: 184,02 g/mol Siedepunkt: 129…131 °C Schmelzpunkt: –103 °C Dichte: 1,616 Flammpunkt: 33 °C (91 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001098 CAS-Nummer: 542-69-8 EINECS: 208-824-4 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,1573 |