1-Iodhexan ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Hexyliodid, Hexyliodid
Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupfer
A13784.22 A13784.36
A13784.22EA 67.5 EUR
A13784.22 A13784.36
1-Iodhexan ≥98% stabilisiert
1-Iodhexan
Stabilized with copper
Purity: 98% CAS No.: 638-45-9 Molecular Formula: CH3(CH2)5I Formula Weight: 212.08 Flash Point: 61°(141°F) Refractive Index: 1.4920 Melting Point: -75° Boiling Point: 179-181° Beilstein Reference: 505971 MDL No.: MFCD00001102
Formel: C₆H₁₃I
Molecular Weight: 212,07 g/mol
Siedepunkt: 179…181 °C
Schmelzpunkt: –75 °C
Dichte: 1,437
Flammpunkt: 61 °C (141 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001102
CAS-Nummer: 638-45-9
EINECS: 211-339-0
UN: 3082
ADR: 9,III