1-Iodpropan ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Propyliodid
A14388.22
A14388.36
A14388.22EA
42.3
EUR
A14388.22
A14388.36
1-Iodpropan ≥98% stabilisiert
1-Iodpropan
Stabilized with copper
Purity: 98+%
CAS No.: 107-08-4
Molecular Formula: C3H7I
Formula Weight: 169.99
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -101°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 505937
Merck Reference: 14,7862
UN No.: 2392
MDL No.: MFCD00001095
Formel:
C₃H₇I Molecular Weight: 169.99 g/mol Siedepunkt: 101…102 °C Schmelzpunkt: –101 °C Dichte: 1.744 Flammpunkt: 44 °C (111 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001095 CAS-Nummer: 107-08-4 EINECS: 203-460-2 UN: 2392 ADR: 3 III Merck Index: 14,7862 |