2-Iodbutan ≥99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
sec-Butyliodid, 2-Butyliodid
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Kupfer
B20619.18
B20619.30
B20619.36
B20619.18EA
35.8
EUR
B20619.18
B20619.30
B20619.36
2-Iodbutan ≥99% stabilisiert
2-Iodbutan
Stabilized with copper
Purity: 99%
CAS No.: 513-48-4
Molecular Formula: C4H9I
Formula Weight: 184.02
Flash Point: 21°(70°F)
Refractive Index: 1.4991
Odour: Ether-like
Melting Point: -104°
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 1718777
Merck Reference: 14,1574
UN No.: 2390
MDL No.: MFCD00001072
Formel:
C₄H₉I Molecular Weight: 184,02 g/mol Siedepunkt: 119…120 °C Schmelzpunkt: –104 °C Dichte: 1,597 Flammpunkt: 21 °C (70 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001072 CAS-Nummer: 513-48-4 EINECS: 208-163-1 UN: 2390 ADR: 3,II Merck Index: 14,1574 |