Diiodmethan ≥99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyleniodid
A15457.0B A15457.14 A15457.18 A15457.22 A15457.30 A15457.36
A15457.0BEA 501 EUR
A15457.0B A15457.14 A15457.18 A15457.22 A15457.30 A15457.36
Diiodmethan ≥99% stabilisiert
Diiodmethan
Stabilized
Purity: 99% CAS No.: 75-11-6 Molecular Formula: CH2I2 Formula Weight: 267.84 Flash Point: None Physical Form: Clear liquid Density: 3.322 Refractive Index: 1.7400 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Yellow Melting Point: 5-6° Boiling Point: 180-181° dec. Beilstein Reference: 1696892 Merck Reference: 14,6066 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00001079
Formel: CH₂I₂
Molecular Weight: 267.84 g/mol
Siedepunkt: 180…181 °C (Zers.)
Schmelzpunkt: 5…6 °C
Dichte: 3.322
Flammpunkt: 110 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001079
CAS-Nummer: 75-11-6
EINECS: 200-841-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,6066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e37a85a8930c2cbeaf62626d427944a69722cc72&vid=73a1847aa5acf8fa3b0e777fe1bcae9e4f7bde3d&prid=web&clid=SAPDAM