Calciumnitrat Tetrahydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.02120.5000
1.02120.9050
1.02120.5000EA
269
EUR
1.02120.5000
1.02120.9050
Calciumnitrat Tetrahydrat, Supelco®
Calciumnitrat Tetrahydrat
Formel:
Ca(NO₃)₂·4H₂O Schmelzpunkt: ∼42 °C Dichte: 1,86 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149604 CAS-Nummer: 13477-34-4 EINECS: 233-332-1 UN: 1454 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,01687 |