Calciumnitrat Tetrahydrat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalksalpeter
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02121.0500
1.02121.9050
1.02121.5000
1.02121.0500EA
61.4
EUR
1.02121.0500
1.02121.9050
1.02121.5000
Calciumnitrat Tetrahydrat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Calciumnitrat Tetrahydrat
Formel:
Ca(NO₃)₂·4H₂O Molecular Weight: 236.15 g/mol Schmelzpunkt: ∼42 °C Dichte: 1.86 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149604 CAS-Nummer: 13477-34-4 EINECS: 233-332-1 UN: 1454 ADR: 5.1 III Merck Index: 13,01687 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 2710 g/l (40 °C) |
Melting Point | 45 °C |
Molar Mass | 236.15 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Density | 1.82 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 25 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |