Iodethan ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyliodid
A14444.0E
A14444.22
A14444.36
A14444.0EEA
588
EUR
A14444.0E
A14444.22
A14444.36
Iodethan ≥98% stabilisiert
Iodethan
Stabilized with copper
Purity: 98+%
CAS No.: 75-03-6
Molecular Formula: CH3CH2I
Formula Weight: 155.97
Flash Point:
Formel:
C₂H₅I Molecular Weight: 155.97 g/mol Siedepunkt: 70…73 °C Schmelzpunkt: –108 °C Dichte: 1.95 Flammpunkt: >73 °C (163 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001091 CAS-Nummer: 75-03-6 EINECS: 200-833-1 UN: 2810 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,3813 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...