Iodmethan ≥99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyliodid
Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupfer
A10559.0B A10559.18
A10559.0BEA 430 EUR
A10559.0B A10559.18
Iodmethan ≥99% stabilisiert
Iodmethan
Stabilized with copper
Purity: 99% CAS No.: 74-88-4 Molecular Formula: CH3I Formula Weight: 141.94 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5300 Odour: Pungent Melting Point: -67° Boiling Point: 41-43° Beilstein Reference: 969135 Merck Reference: 14,6087 UN No.: 2644 MDL No.: MFCD00001073
Formel: CH₃I
Molecular Weight: 141,94 g/mol
Siedepunkt: 41…43 °C
Schmelzpunkt: –67 °C
Dichte: 2,28
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001073
CAS-Nummer: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
UN: 2644
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,6087