2-Brompropen ≥99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Propenylbromid, Isopropenylbromid, α-Methylvinylbromid
Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupfer
L14229.06 L14229.14 L14229.22
L14229.06EA 46.6 EUR
L14229.06 L14229.14 L14229.22
2-Brompropen ≥99% stabilisiert
2-Brompropen
Stabilized
Purity: 99% CAS No.: 557-93-7 Molecular Formula: C3H5Br Formula Weight: 120.98 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 4°(39°F) Refractive Index: 1.4430 Odour: Pungent Melting Point: -87° Boiling Point: 47-49° Beilstein Reference: 1731926 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000140
Formel: C₃H₅Br
Molecular Weight: 120,98 g/mol
Siedepunkt: 47…49 °C
Schmelzpunkt: –87 °C
Dichte: 1,362
Flammpunkt: 4 °C (39 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000140
CAS-Nummer: 557-93-7
EINECS: 209-185-4
UN: 1993
ADR: 3,II