Magnesiumnitrat Hexahydrat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

15277.3600 15277.5600 15277.2600 15277.6600 15277.7500
KRAF15277.3600EA 94.5 EUR
KRAF15277.3600 KRAF15277.5600 KRAF15277.2600 KRAF15277.6600 KRAF15277.7500
Magnesiumnitrat Hexahydrat, reinst
Magnesiumnitrat Hexahydrat
Formel: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 89 °C
Dichte: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93,3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149779
CAS-Nummer: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
UN: 1474
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05697

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR