Tetrahydrofuran, wasserfrei 99.9% stabilisiert, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetramethylenoxid, Furantetrahydrid, 1,4-Oxidobutan, Oxolan, THF
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
181500010 181502500 181500025 181500250
181500010.EA 75.1 EUR
181500010. 181502500. 181500025. 181500250.
Tetrahydrofuran, wasserfrei 99.9% stabilisiert, reinst
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 66 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –108.4 °C
Dichte: 0.88 g/cm³
Flammpunkt: –21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.006 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 75 to 400 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.005 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)