Aluminiumchlorid Hexahydrat 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Aluminum chloride hexahydrate
217470010 217475000 217470025 217470100
ACRO217470010EA 123 EUR
ACRO217470010 ACRO217475000 ACRO217470025 ACRO217470100
Aluminiumchlorid Hexahydrat 99%, rein
Aluminiumchlorid Hexahydrat
Formel: AlCl₃·6H₂O
Molecular Weight: 241.43 g/mol
Schmelzpunkt: 100
Dichte: 2.39 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149134
CAS-Nummer: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Adhering powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 %
Water 42 to 48 % (K.F.)