Tetrahydrofuran, sehr niedriger Wassergehalt ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BakerDRY™ für die organische Synthese, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
unter Argon abgefüllt
9446-12EA 562.74 EUR
9446-12 9446-10
Tetrahydrofuran, sehr niedriger Wassergehalt ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BakerDRY™ für die organische Synthese, J.T.Baker®
Tetrahydrofuran
Specifically manufactured for use in organic, organometallic, and oligonucleotide synthesis requiring low water solvents.
Formel: C₄H₈O
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108,5 °C
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –21,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.8 %
ACS - Assay (by GC, corrected for water) ≥99.8 %
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Peroxide (as H₂O₂) (at time of manufacture) ≤0.015 %
ACS - Residue after Evaporation ≤1 ppm
ACS - Water (by KF, coulometric) ≤10.0 ppm
Packaged under Argon