Tetrahydrofuran 99.6% stabilisiert ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tetramethylenoxid, Furantetrahydrid, 1,4-Oxidobutan, Oxolan, THF
Stabilisierung:
Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
164240010
164240025
164240050
164240250
ACRO164240010EA
79
EUR
ACRO164240010
ACRO164240025
ACRO164240050
ACRO164240250
Tetrahydrofuran 99.6% stabilisiert ACS
Tetrahydrofuran
Formel:
C₄H₈O Molecular Weight: 72.11 g/mol Siedepunkt: 66 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –108.4 °C Dichte: 0.88 g/cm³ Flammpunkt: –21 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005356 CAS-Nummer: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3 II REACH: 05-2114615188-48 Merck Index: 12,09351 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.03 % (Coulometric) |
GC | ≥99.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 200 to 400 ppm BHT |
Residue after ignition | ≤0.002 % |
Acidity/alkalinity | ≤0.0002 meq/g |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.05 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.05 ppm |
Peroxides | ≤0.0025 % |