Aluminiumchlorid Hexahydrat, kristallisiert analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Aluminum chloride hexahydrate

15180.1600 15180.3600 15180.5600 15180.2600
KRAF15180.1600EA 29.9 EUR
KRAF15180.1600 KRAF15180.3600 KRAF15180.5600 KRAF15180.2600
Aluminiumchlorid Hexahydrat, kristallisiert analytisches Reagens
Aluminiumchlorid Hexahydrat
Formel: AlCl₃·6H₂O
Molecular Weight: 241,43 g/mol
Schmelzpunkt: ∼100 °C
Dichte: 2,39 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149134
CAS-Nummer: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR