Tetrahydrofuran 99+% stabilisiert, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tetramethylenoxid, Furantetrahydrid, 1,4-Oxidobutan, Oxolan, THF
Stabilisierung:
Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
176630010
176630025
176630250
176630050
176630100
ACRO176630010EA
57.9
EUR
ACRO176630010
ACRO176630025
ACRO176630250
ACRO176630050
ACRO176630100
Tetrahydrofuran 99+% stabilisiert, reinst
Tetrahydrofuran
Formel:
C₄H₈O Molecular Weight: 72.11 g/mol Siedepunkt: 66 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –108.4 °C Dichte: 0.88 g/cm³ Flammpunkt: –21 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005356 CAS-Nummer: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3 II REACH: 05-2114615188-48 Merck Index: 12,09351 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 200 to 400 ppm BHT |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Peroxides | ≤0.0025 % (as H2O2) |