2-Iodthiophen ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupfer
A12898.14 A12898.22
A12898.14EA 67 EUR
A12898.14 A12898.22
2-Iodthiophen ≥98% stabilisiert
2-Iodthiophen
Stabilized with copper
Purity: 98% CAS No.: 3437-95-4 Molecular Formula: C4H3IS Formula Weight: 210.04 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.6520 Melting Point: -40° Boiling Point: 182° Beilstein Reference: 104666 MDL No.: MFCD00005424
Formel: C₄H₃IS
Siedepunkt: 182 °C
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 2,064
Flammpunkt: 71 °C (159 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005424
CAS-Nummer: 3437-95-4
EINECS: 222-342-1