Aluminiumnitrat Nonahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01063.0500 1.01063.9050
1.01063.0500EA 78.7 EUR
1.01063.0500 1.01063.9050
Aluminiumnitrat Nonahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Aluminiumnitrat Nonahydrat
Formel: Al(NO₃)₃·9H₂O
Schmelzpunkt: 73 °C
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149132
CAS-Nummer: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 419 g/l (20 °C)
Melting Point 73 °C
Molar Mass 375.13 g/mol
Bulk Density 880 kg/m3
pH 2.0 - 4.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer