Aluminiumnitrat Nonahydrat ≥98,0% analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
21050.298EA 83.3 EUR
21050.298 21050.260
Aluminiumnitrat Nonahydrat ≥98,0% analytisches Reagens
Aluminiumnitrat Nonahydrat
Formel: Al(NO₃)₃·9H₂O
Molecular Weight: 375,13 g/mol
Schmelzpunkt: 73 °C
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149132
CAS-Nummer: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm