Thallium(III)nitrat Trihydrat ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Thalliumtrinitrat Trihydrat
87999.06
87999.14
87999.22
87999.06EA
64.1
EUR
87999.06
87999.14
87999.22
Thallium(III)nitrat Trihydrat ≥99,5% (Metall-Basis)
Thallium(III)nitrat Trihydrat
Purity: 99.5%
CAS No.: 13453-38-8
Molecular Formula: Tl(NO3)3.3H2O
Formula Weight: 444.43 (390.38anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 2727
MDL No.: MFCD00149874
Formel:
N₃O₉Tl·3H₂O Schmelzpunkt: 102…105 °C Dichte: 3,31…3.37 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149874 CAS-Nummer: 13453-38-8 EINECS: 237-325-4 UN: 2727 ADR: 6.1,II |