Zinn(II)chlorid Dihydrat 98,0-103,0% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Zinnsalz
44409.36
44409.22
44409.A3
44409.36EA
189
EUR
44409.36
44409.22
44409.A3
Zinn(II)chlorid Dihydrat 98,0-103,0% ACS
Zinn(II)chlorid Dihydrat
Purity: 98.0-103.0%
CAS No.: 10025-69-1
Molecular Formula: SnCl2.2H2O
Formula Weight: 225.65 (189.62anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.71
Melting Point: 43-46°
Merck Reference: 14,8783
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149863
Formel:
SnCl₂·2H₂O Molecular Weight: 225,65 g/mol Siedepunkt: 623 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 43…46 °C Dichte: 2,71 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149863 CAS-Nummer: 10025-69-1 EINECS: 600-045-1 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,8783 |