Zinn(IV)chlorid Pentahydrat 98+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Zinntetrachlorid Pentahydrat
223691000 223695000
ACRO223691000EA 38.8 EUR
ACRO223691000 ACRO223695000
Zinn(IV)chlorid Pentahydrat 98+%, reinst
Zinn(IV)chlorid Pentahydrat
Formel: Cl₄Sn·5H₂O
Molecular Weight: 350.6 g/mol
Schmelzpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149864
CAS-Nummer: 10026-06-9
EINECS: 231-588-9
UN: 2440
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or lumps
Assay ≥98.0 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm