Lanthan(III)chlorid Heptahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
11268.18 11268.30 11268.A1
11268.18EA 91.3 EUR
11268.18 11268.30 11268.A1
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 10025-84-0 Molecular Formula: LaCl3.7H2O Formula Weight: 371.37 (245.27anhy) Physical Form: Wet Crystalline Aggregates Odour: Odourless Merck Reference: 14,5363 MDL No.: MFCD00149756
Formel: LaCl₃·7H₂O
Molecular Weight: 371.37 g/mol
Siedepunkt: ∼860 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 91 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149756
CAS-Nummer: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Merck Index: 14,5363