Lanthan(III)chlorid Heptahydrat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
12916.18
12916.30
12916.18EA
68
EUR
12916.18
12916.30
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat ACS
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat
CAS No.: 10025-84-0
Molecular Formula: LaCl3.7H2O
Formula Weight: 371.37 (245.27anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Melting Point: 91° dec.
MDL No.: MFCD00149756
Formel:
LaCl₃·7H₂O Molecular Weight: 371.37 g/mol Siedepunkt: ∼860 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 91 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149756 CAS-Nummer: 10025-84-0 EINECS: 233-237-5 Merck Index: 14,5363 |