Lanthan(III)chlorid Heptahydrat analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.12219.0100 1.12219.0250
1.12219.0100EA 256 EUR
1.12219.0100 1.12219.0250
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat analytisches Reagens, Supelco®
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat
Formel: LaCl₃·7H₂O
Molecular Weight: 371.37 g/mol
Siedepunkt: ∼860 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149756
CAS-Nummer: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 91 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 371.37 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
pH 5 (100 g/l, H2O, 25 °C)