Lanthan(III)chlorid Heptahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
24957.188EA 127 EUR
24957.188 24957.268
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat
Formel: LaCl₃·7H₂O
Molecular Weight: 371.37 g/mol
Siedepunkt: < 860 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149756
CAS-Nummer: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %