Certrinitrat Hexahydrat 99.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Cer(III)nitrat Hexahydrat
218691000 218695000 218690025
ACRO218691000EA 64.9 EUR
ACRO218691000 ACRO218695000 ACRO218690025
Certrinitrat Hexahydrat 99.5%
Certrinitrat Hexahydrat
Formel: Ce(NO₃)₃·6H₂O
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39 °C
Dichte: 2,377 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149631
CAS-Nummer: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Powder or crystals and/or chunks
Assay ≥99.4 % (CeO2/TREO basis)
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium oxide (CaO) ≤50 ppm
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤35 ppm