Lanthan(III)nitrat Hexahydrat 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
218711000 218715000
ACRO218711000EA 98.3 EUR
ACRO218711000 ACRO218715000
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat 98+%
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat
Formel: La(NO₃)₃·6H₂O
Molecular Weight: 433.01 g/mol
Siedepunkt: 126
Schmelzpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149751
CAS-Nummer: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,05363
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %