Lanthan(III)nitrat Hexahydrat ≥99,999% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
44346.14
44346.22
44346.36
44346.14EA
89.1
EUR
44346.14
44346.22
44346.36
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat ≥99,999% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat
Purity: 99.999%
CAS No.: 10277-43-7
Molecular Formula: La(NO3)3.6H2O
Formula Weight: 433.01 (324.92anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5363
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149751
Formel:
La(NO₃)₃·6H₂O Molecular Weight: 433.01 g/mol Siedepunkt: 126 Schmelzpunkt: 40 °C Dichte: 2.347 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149751 CAS-Nummer: 10277-43-7 EINECS: 233-238-0 UN: 1477 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,5363 |