Lanthan(III)nitrat Hexahydrat

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

004759.0250 004759.0500
CHMP004759.0250EA 0 EUR
CHMP004759.0250 CHMP004759.0500
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat
Formel: La(NO₃)₃·6H₂O
Molecular Weight: 433.01 g/mol
Siedepunkt: 126
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Dichte: 2.347 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149751
CAS-Nummer: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,05363

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR