Neodymtrinitrat Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Neodym(III)nitrat Hexahydrat
12912.18
12912.30
12912.18EA
81.6
EUR
12912.18
12912.30
Neodymtrinitrat Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Neodymtrinitrat Hexahydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 16454-60-7
Molecular Formula: Nd(NO3)3.6H2O
Formula Weight: 438.34 (330.25anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
pH: 3.0-4.0
Melting Point: ca 40°
Merck Reference: 14,6450
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149799
Formel:
N₃NdO₉·6H₂O Molecular Weight: 438,35 g/mol Schmelzpunkt: ∼40 °C Dichte: 2,265 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149799 CAS-Nummer: 16454-60-7 EINECS: 233-153-9 UN: 1477 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,6450 |