Zink(II)nitrat Hexahydrat ≥99,998% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Zinknitrat Hexahydrat
11136.18
11136.30
11136.18EA
230
EUR
11136.18
11136.30
Zink(II)nitrat Hexahydrat ≥99,998% (Metall-Basis), Puratronic®
Zink(II)nitrat Hexahydrat
Purity: 99.998%
CAS No.: 10196-18-6
Molecular Formula: N2O6Zn.6H2O
Formula Weight: 297.47 (189.38anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.07
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 36°
Merck Reference: 14,10144
UN No.: 1514
MDL No.: MFCD00149889
Formel:
ZnN₂O₆·6H₂O Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼36 °C Dichte: 2,07 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149889 CAS-Nummer: 10196-18-6 EINECS: 231-943-8 UN: 1514 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,10144 |