Kieselgel 1 - 4 mm Trocknungsmittel, mit Feuchtigkeitsindikator (braunes Gel), Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01972.9025
1.01972.5000
1.01972.1000
1.01972.9025EA
0
EUR
1.01972.9025
1.01972.5000
1.01972.1000
Kieselgel 1 - 4 mm Trocknungsmittel, mit Feuchtigkeitsindikator (braunes Gel), Supelco®
Silica gel
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 |