1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin 98+%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetralin, Benzo(a)cyclohexan
146730010
146730025
146730100
ACRO146730010EA
97.4
EUR
ACRO146730010
ACRO146730025
ACRO146730100
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin 98+%, rein
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin
Formel:
C₁₀H₁₂ Molecular Weight: 132.21 g/mol Siedepunkt: 207 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –35 °C Dichte: 0.973 g/cm³ Flammpunkt: 77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001733 CAS-Nummer: 119-64-2 EINECS: 204-340-2 UN: 3082 ADR: 9 III Merck Index: 12,09360 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...