1,1-Dibromethan 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethylidene bromide
406480250 406481000
ACRO406480250EA 132 EUR
ACRO406480250 ACRO406481000
1,1-Dibromethan 99% stabilisiert
1,1-Dibromoethane
Formel: Br₂HCCH₃
Molecular Weight: 187.86 g/mol
Siedepunkt: 107 °C
Schmelzpunkt: –0.5 °C
Dichte: 2.06 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041719
CAS-Nummer: 557-91-5
EINECS: 209-184-9
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer potassium carbonate