1,10-Dibromdecan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,10-Dibromodecan, Decane, 1,10-dibromo-
112780250 112781000 112785000
ACRO112780250EA 48.7 EUR
ACRO112780250 ACRO112781000 ACRO112785000
1,10-Dibromdecan 97%
1,10-Dibromdecan
Formel: BrH₂C(CH₂)₈CH₂Br
Molecular Weight: 300,08 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 25…30 °C
Dichte: 1,34 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000222
CAS-Nummer: 4101-68-2
EINECS: 223-871-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 25 to 30 °C
GC ≥96.0 %