1,3-Dibrombutan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B24123.14
B24123.22
B24123.14EA
25.1
EUR
B24123.14
B24123.22
1,3-Dibrombutan ≥98%
1,3-Dibromobutane
Purity: 98%
CAS No.: 107-80-2
Molecular Formula: C4H8Br2
Formula Weight: 215.93
Flash Point: None
Refractive Index: 1.5095
Boiling Point: 173-176°
Beilstein Reference: 1731231
MDL No.: MFCD00000152
Formel:
BrH₂CCH₂BrCHCH₃ Molecular Weight: 215.92 g/mol Siedepunkt: 173…176 °C Dichte: 1.789 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000152 CAS-Nummer: 107-80-2 EINECS: 203-520-8 |