1,4-Dibrombutan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetramethylenbromid
161281000 161285000 161280010
ACRO161281000EA 64 EUR
ACRO161281000 ACRO161285000 ACRO161280010
1,4-Dibrombutan 99%
1,4-Dibrombutan
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br
Molecular Weight: 215.92 g/mol
Siedepunkt: 197 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1.808 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000261
CAS-Nummer: 110-52-1
EINECS: 203-775-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5176 to 1.5196 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +18° to +23° (20°C, 589 nm) (c=0.5, acetone)