1,4-Dibrombutan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tetramethylenbromid
A11669.09
A11669.22
A11669.36
A11669.09EA
24.5
EUR
A11669.09
A11669.22
A11669.36
1,4-Dibrombutan ≥98%
1,4-Dibrombutan
Purity: 98+%
CAS No.: 110-52-1
Molecular Formula: C4H8Br2
Formula Weight: 215.93
Flash Point: 131°(267°F)
Refractive Index: 1.5186
Melting Point: -20°
Boiling Point: 194-196°
Beilstein Reference: 1071199
MDL No.: MFCD00000261
Formel:
BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br Molecular Weight: 215.92 g/mol Siedepunkt: 194…196 °C Schmelzpunkt: –20 °C Dichte: 1.820 Flammpunkt: 131 °C (267 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000261 CAS-Nummer: 110-52-1 EINECS: 203-775-5 UN: 2810 ADR: 6.1 III |