1,4-Dibrompentan
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
001096-10G 001096-50G
FLUO001096-10GEA 0 EUR
FLUO001096-10G FLUO001096-50G
1,4-Dibrompentan
1,4-Dibromopentane
Formel: BrH₂C(CH₂)₂BrCHCH₃
Molecular Weight: 229,94 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 1,687 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000153
CAS-Nummer: 626-87-9
EINECS: 210-967-2